Merck
239208
Sigma-Aldrich
Cadmium chloride hemi(pentahydrate)
ACS reagent, 79.5-81.0%
About This Item
Wzór liniowy:
CdCl2·21/2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
6.3 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 656 °C)
Próba
79.5-81.0%
Formularz
powder or chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cadmium
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
ślady anionów
NO3- and NO2-: ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.02%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.005%
Zn: ≤0.05%
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Cd]Cl.Cl[Cd]Cl
InChI
1S/2Cd.4ClH.5H2O/h;;4*1H;5*1H2/q2*+2;;;;;;;;;/p-4
Klucz InChI
DZVRGWYMCGLNKJ-UHFFFAOYSA-J
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jose M Alvarez-Suarez et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 48(8-9), 2490-2499 (2010-06-19)
Several monofloral Cuban honeys were analyzed to determine their total phenolic, flavonoid, ascorbic acid, amino acid, protein and carotenoid contents as well as their radical-scavenging activity and antimicrobial capacities. The total phenolic, flavonoid and carotenoid contents varied considerably, and the
Sulivan Jouanneau et al.
Environmental science & technology, 46(21), 11979-11987 (2012-09-20)
In this study, we compared two bacterial biosensors designed for the environmental monitoring of metals: Lumisens III and Lumisens IV. These two biosensors are based on the same bacterial sensors (inducible or constitutive bacterial strains) but with a different conservation