Merck
223425
Sigma-Aldrich
Potassium oxalate monohydrate
ACS reagent, 99%
Synonim(y):
Ethanedioic acid, Oxalic acid potassium salt
About This Item
Wzór liniowy:
(COOK)2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.23
Beilstein:
3752576
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
opis
neutrality passes test
Próba
98.5-101.0% (ACS specification)
99%
Formularz
crystals or chunks
zanieczyszczenia
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.01% insolubles
pH
7.0-8.5 (25 °C, 50 g/L)
rozpuszczalność
H2O: 10%
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP)
ciąg SMILES
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Klucz InChI
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Monohydrat szczawianu potasu (POM) jest solą potasową kwasu szczawiowego. Jego struktura krystaliczna została zbadana za pomocą trójwymiarowych badań dyfrakcji neutronów.
Zastosowanie
Monohydrat szczawianu potasu może być stosowany do przygotowania katalizatora SBA-15 (Santa Barbara Amoprhous-15).
Monohydrat szczawianu potasu może być stosowany w syntezie tetrahydratu bis(2,2"-bipirydyny) (szczawiano-O,O′)niklu(ii), jednojądrowego kompleksu mieszanego ligandu.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Solid-state chemistry of nickel (II)-oxalate-amine systems. Synthesis, characterization and crystal structure of the bis (2, 2'-bipyridine)(oxalato-O, O') nickel (II) tetrahydrate.
Roman P, et al.
Polyhedron, 14(20), 2863-2869 null
EPR and optical absorption studies of vanadyl ions in potassium oxalate monohydrate.
Kripal R, et al.
Physica B: Condensed Matter (Amsterdam, Netherlands), 392(1), 281-287 (2007)
Neutron diffraction refinement of the structure of potassium oxalate monohydrate.
Sequeira A, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 26(1), 77-80 (1970)
The influence of water on the dispersion of vanadia supported on silica SBA-15: A combined XPS and Raman study.
Hess C, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 111(26), 9471-9479 (2007)
L Sosvorová et al.
Physiological research, 63(4), 521-527 (2014-06-09)
Increased homocysteine levels in serum are typical features of neurodegenerative brain diseases including hydrocephalus. The most frequent therapeutic approach consists of the insertion of a shunt, connecting the brain ventricles to an alternative drainage site. To decide whether the patient