Kluczowe dokumenty
223433
Sodium oxalate
ACS reagent, ≥99.5%
Synonim(y):
Ethanedioic acid sodium salt, Oxalic acid disodium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
opis
neutrality passes test
Próba
≥99.5%
Formularz
powder
zanieczyszczenia
hot H2SO4, passes test (darkened)
≤0.005% insolubles
strata
≤0.01% loss on drying
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?