Merck
PHR1378
Supelco
Leflunomide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
5-Metylo-N-[4-(trifluorometylo) fenylo]-izoksazolo-4-karboksamid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9F3N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000654
traceable to USP 1356960
rodzina API
leflunomide
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1oncc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
Klucz InChI
VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... DHODH(1723)
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych. Leflunomid należy do nowej klasy leków immunomodulujących o właściwościach zapalnych i immunomodulujących. Został on przebadany pod kątem zastosowania w procedurach transplantacyjnych. Jest również lekiem przeciwreumatycznym (DMARD) stosowanym w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Jego sposób działania polega na hamowaniu proliferacji komórek T po przekształceniu w aktywny metabolit, tj. A771726 u ludzi.
Zastosowanie
Leflunomid może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych przy użyciu technik chromatograficznych.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA1634 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development and Validation of a liquid chromatographic method for the determination of leflunomide: application to in vitro drug metal interactions
Sultana N, et al.
Chin. J. Chem., 29(9), 1933-1938 (2011)
Development of liquid chromatography?UV method for simultaneous determination of leflunomide and NSAIDS in API and pharmaceutical formulations: its application to in vitro interaction studies
Sultana N, et al.
Medicinal Chemistry, 3, 262-270 (2013)
Ora Singer et al.
Current opinion in rheumatology, 23(3), 288-292 (2011-03-08)
To review the recent efficacy and safety data comparing methotrexate (MTX) and leflunomide (LEF) monotherapy, in combination with biologic therapies and in combination with each other. MTX is the 'anchor drug' in all rheumatoid arthritis treatment strategies. Patients with contraindications
Allison Ducharme-Smith et al.
The Journal of heart and lung transplantation : the official publication of the International Society for Heart Transplantation, 34(2), 222-226 (2014-12-30)
BK polyomavirus (BKV) infection and nephropathy complicate renal allografts; however, their effect in the native kidneys of pediatric heart transplant (HTx) recipients is unknown. We assessed the prevalence of BKV infection and its association with kidney dysfunction in survivors of
Virendra N Sehgal et al.
The Journal of dermatological treatment, 24(2), 89-95 (2011-08-02)
Leflunomide, an isoxazole derivative, is a disease-modifying antirheumatic drug. It has successfully been used for the treatment of rheumatoid arthritis as a feasible alternative to methotrexate. Recently, leflunomide has been used in certain dermatologic conditions. Medline/PubMed search revealed only 201