Kluczowe dokumenty
Y0000487
Leflunomide impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-(Trifluoromethyl)aniline, α,α,α-Trifluoro-p-toluidine, 4-Aminobenzotrifluoride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
leflunomide
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.483 (lit.)
bp
83 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4H,11H2
Klucz InChI
ODGIMMLDVSWADK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)