PHR1184
Sulfanilamide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
sulfanilamid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. S2151000
traceable to USP 1632004
rodzina API
sulfanilamide
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)