Merck
PHR1343
Supelco
Sulfadiazine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Sulfadiazine, 4-Amino-N-(2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, N1-(Pyrimidin-2-yl)sulfanilamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10N4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.28
Beilstein:
6733588
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. S1800000
traceable to USP 1625009
rodzina API
sulfadiazine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
253 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ncccn2
InChI
1S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2,(H,12,13,14)
Klucz InChI
SEEPANYCNGTZFQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Sulfadiazyna jest lekiem bakteriostatycznym, który należy do klasy leków określanych jako antybiotyki sulfonamidowe. Jest powszechnie stosowany w leczeniu zapalenia opon mózgowych, zapalenia płuc, posocznicy gronkowcowej i paciorkowcowej.
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Sulfadiazyna może być stosowana jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w lekach luzem i preparatach farmaceutycznych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3953 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Sulfadiazine
Pharmacopeia, US
United States Pharmacopeia/National Formulary, 4106-4106 (2018)
Sulfonamide antibiotics
Connor EE
Primary Care Update for OB/GYNS, 5(1), 32-35 (1998)
33 - Antimicrobial Drugs
Synthesis of Essential Drugs, 499-523 (2006)
Determination of the content and the related substances of silver sulfadiazine gel by HPLC
Li Y, et al.
Chinese Journal of Hospital Pharmacy, 24(8), 474-474 (2004)
Simultaneous determination of enrofloxacin, silver sulfadiazine, hydrocortisone acetate, hydrocortisone sodium succinate, and preservative excipients in pharmaceutical preparations using HPLC-DAD method
Rosa AM, et al.
Chromatographia, 80(11), 1641-1649 (2017)