Merck
PHR1520
Supelco
Chlortetracycline Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Chlortetracycline hydrochloride, 7-Chlorotetracycline hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H23ClN2O8 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
515.34
Beilstein:
3858364
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 783
traceable to Ph. Eur. C2000000
traceable to USP 1129007
rodzina API
chlortetracycline
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
210-215 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2CC3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H23ClN2O8.ClH/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21;/h4-5,7-8,15,26,28-29,32-33H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t7?,8-,15-,21-,22-;/m0./s1
Klucz InChI
CBHYYLPALVVVEY-LYNLVHCPSA-N
Opis ogólny
Chlorowodorek chlortetracykliny jest solą chlortetracykliny, która jest tetracykliną wykazującą szerokie spektrum działania antybiotycznego. Jest powszechnie stosowana jako lek weterynaryjny i w akwakulturze. Jest często stosowana u bydła mlecznego i hodowanych w akwakulturach sumów, łososi i homarów.
Farmaceutyczny wzorzec wtórny do stosowania w kontroli jakości. Zapewnia laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych standardów roboczych.
Zastosowanie
Chlortetracyklina może być stosowana jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych techniką spektrofotometrii.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3430 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Determination of tetracycline residues in shrimp and whole milk using liquid chromatography with ultraviolet detection and residue confirmation by mass spectrometry
Andersen WC, et al.
Analytica Chimica Acta, 529(1-2), 145-150 (2005)
The spectrophotometric assay for chlortetracycline HCl and tetracycline HCl in pharmaceuticals
Chiccarelli FS, et al.
Journal of the American Pharmaceutical Association, 48(5), 263-268 (1959)