Kluczowe dokumenty
PHR1691
4-Epianhydrotetracycline hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
4-Epianhydrotetracycline hydrochloride, (4R,4aS,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. E0400000
traceable to USP 1236506
rodzina API
chlortetracycline, tetracycline
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].[H][C@@]12Cc3c(C)c4cccc(O)c4c(O)c3C(=O)[C@]1(O)C(=O)C(C(N)=O)=C(O)[C@@H]2N(C)C
InChI
1S/C22H22N2O7.ClH/c1-8-9-5-4-6-12(25)13(9)17(26)14-10(8)7-11-16(24(2)3)18(27)15(21(23)30)20(29)22(11,31)19(14)28;/h4-6,11,16,25-27,31H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t11-,16+,22-;/m0./s1
Klucz InChI
XBSQEFHDCDFNJU-MOMXNFOMSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)