Key Documents
PHR1227
Fluorouracil
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
5-Fluorouracil, 2,4-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine, 5-FU, 5-Fluoro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 995
traceable to Ph. Eur. F0250000
traceable to USP 12790000
rodzina API
fluorouracil
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
282-286 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
FC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
Klucz InChI
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... TYMS(7298)
Opis ogólny
Fluorouracil, an analog of the pyrimidines, belongs to the class of antimetabolite drugs. It is generally utilized for the remediation of tumors such as breast adenocarcinoma, gastrointestinal tract, ovary, head and neck.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)