Kluczowe dokumenty
PHR2866
Fluorouracil Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
Isobarbituric acid, Fluorouracil Impurity B (PhEur), 2,4,5-Trihydroxypyrimidine, 5-Hydroxyuracil
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1279021
opis
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
rodzina API
fluorouracil
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 50 mg
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-5-4(9)6-3(2)8/h1H2,(H2,5,6,8,9)
Klucz InChI
FQXOOGHQVPKHPG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)