Kluczowe dokumenty
PHR1581
Uracil
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Uracil, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxypyrimidine, 2,4-Pyrimidinediol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000764
traceable to USP 1705753
rodzina API
uracil
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1NC=CC(=O)N1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Klucz InChI
ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)