Kluczowe dokumenty
6630
Millipore
Uracil
Synonim(y):
Uracil
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352208
NACRES:
NA.51
opis
RTECS - YQ8650000
Merck USA index - 14, 9850
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
crystalline solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white to slightly yellowish
rozpuszczalność
hot water: 1 mg/mL
ślady kationów
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
n1c(nccc1O)O
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Klucz InChI
ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3