Merck
Y0000763
Fluorouracil impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Isobarbituric acid, 2,4,5-Trihydroxypyrimidine, 5-Hydroxyuracil
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.09
Beilstein:
127205
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
fluorouracil
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-5-4(9)6-3(2)8/h1H2,(H2,5,6,8,9)
Klucz InChI
FQXOOGHQVPKHPG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Fluorouracil impurity B EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rémi Legay et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 98, 446-462 (2014-07-20)
The purpose of the study was to investigate the degradation pathway of 5-fluorouracil (FU) in the situation of commercial formulations for clinical use, namely FU dissolved in sodium hydroxide (NaOH) solutions or Tris buffer at pH 8.5-9. Combination of data