Merck
NIST723E
Tris acidimetric
acidimetric, crystals, certified reference material, NIST® SRM® 723e
Synonim(y):
Trizma® base, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Trometamol
About This Item
Wzór liniowy:
NH2C(CH2OH)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.14
Beilstein:
741883
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
Nazwa produktu
Tris acidimetric, NIST® SRM® 723e
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opis
aminopeptidase substrate
Formularz
crystals
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
przydatny zakres pH
7-9
pKa (25°C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Klucz InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Wartości pH wszystkich buforów zależą od temperatury i stężenia. W przypadku buforów Tris pH wzrasta o około 0,03 jednostki na każdy °C spadku temperatury i spada o 0,03-0,05 jednostki na dziesięciokrotne rozcieńczenie.
Do precyzyjnych zastosowań należy używać dokładnie skalibrowanego pH-metru z elektrodą szklaną/kalomelową.
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)