Kluczowe dokumenty
T4661
Trizma® base
≥99.9% (titration), crystalline
Synonim(y):
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Trometamol
About This Item
Polecane produkty
opis
aminopeptidase substrate
Poziom jakości
Próba
≥99.9% (titration)
Formularz
crystalline
strata
≤5% (loss on drying, 110 °C)
kolor
white
pH
10.0-11.5
przydatny zakres pH
7-9
pKa (25°C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble (400 g plus 600 mL of water)
λ
(290nm < 0.05)
in 5 mM Tris; DNA (40% (w/w))
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
ciąg SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Klucz InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a component of lysis buffer for cell disruption
- In the preparation of TBE solution for PAGE (polyacrylamide gel electrophoresis)
- In studies of double stranded complexes of peptide nucleic acids (PNA) and their complementary DNA sequences, by use of anion exchange HPLC
- In capillary electrochromatography and UV analysis of tocopherols and tocotrienols
Opakowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?