Kluczowe dokumenty
648311
Millipore
Tris Base
≥99% dry basis (titration), crystalline solid, pH 10.3-11.3, Ultrol® Grade
Synonim(y):
tris(hydroksymetylo)aminometan
About This Item
Wzór liniowy:
NH2C(CH2OH)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.14
Beilstein:
741883
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161705
NACRES:
NA.25
Nazwa produktu
Tris Base, ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), useful in pH range 10.3-11.3
opis
Merck USA index - 14, 9772
Poziom jakości
Próba
≥99% dry basis (titration)
Formularz
crystalline solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
przydatny zakres pH
7-9
pKa (25°C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 1 M
ślady kationów
heavy metals: ≤5 ppm
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Klucz InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Absorbance (1.0 M, H2O, 260 nm): <0.05.
Useful in the pH range of 10.3-11.3. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Widely used as a biological buffer (absorbance: <0.05 at 260 nm, 1.0 M, H2O). A 1.0 M solution in H2O has a pH range of 10.3-11.3 and a pKa of 8.3 at 20°C.
Zastosowanie
  • Opracowanie testu immunologicznego bocznego przepływu z wychwytem antygenu do wykrywania Burkholderia pseudomallei...: W tym badaniu wykorzystano Tris Base do opracowania testu immunologicznego z przepływem bocznym do wykrywania Burkholderia pseudomallei, zwiększając możliwości diagnostyczne w mikrobiologii klinicznej (Nualnoi et al., 2024).
Ostrzeżenie
Toxicity: Irritant (B)
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1