Key Documents
NIST975A
Isotopic standard for chlorine
NIST® SRM® 975a
Synonim(y):
Sodium chloride, Halite, NaCl
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
czystość izotopowa
35Cl
37Cl
opakowanie
pkg of 0.25 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
801 °C (lit.)
format
neat
ciąg SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
SRM 975A_cert
SRM 975A_SDS
Inne uwagi
Chlorine-35 (Cl), Chlorine-37 (Cl)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)