NIST3124A
Indium (In) standard solution
NIST® SRM® 3124a
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 10 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
format
single component solution
Opis ogólny
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use as a primary calibration standard for the quantitative determination of indium. A unit of SRM 3124a consists of five 10 mL sealed borosilicate glass ampoules of solution prepared gravimetrically to contain a known mass fraction of indium. The solution contains nitric acid at a concentration of approximately 1.3 mol/L. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 3124A_cert
SRM 3124A_SDS
SRM 3124A_cert
SRM 3124A_SDS
Inne uwagi
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Indium (In)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Indium (In)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)