1.19504
Indium standard solution
traceable to SRM from NIST In (NO₃)₃ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l In Certipur®
Synonim(y):
Indium Calibration Solution for ICP/AAS
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 200.8
linia produktu
Certipur®
metody
AAS: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
gęstość
1.02 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1