Kluczowe dokumenty
1.19785
Supelco
Roztwór wzorcowy kobaltu
traceable to SRM from NIST Co(NO₃)₂ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Co Certipur®
Synonim(y):
Nota 1 A
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
linia produktu
Certipur®
stężenie
1000 mg/L Co in 0.5 M HNO3
metody
AAS: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
gęstość
1.014 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Zastosowanie
Cobalt standard solution may be used as a calibration standard in the determination of cobalt in marine water by flow injection- chemiluminescence (FI-CL) technique.
Komentarz do analizy
1000 mg/L Co in 0.5 mol/L HNO3, prepared with high-purityCo(NO3)2, HNO3, and water
Inne uwagi
Blocked in the US and Canada due to regulatory reasons
For a complete product listing of our Certipur® range of CRMs for ICP and AAS, technical information, and example certificates please visit our ICP & AAS standards website
Informacje prawne
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Protokoły
Analytical method – Cobalt in wastewater from printing plates, print materials, and graphic products, Photometric determination with Nitroso-R-Salt
Analytical method – Cobalt in wastewater from production of ceramics, Photometric determination with Nitroso-R-Salt
Analytical method – Cobalt in wastewater from inorganic pigments, photometric determination with Nitroso-R-Salt
Analytical method – Cobalt in wastewater from coating resins and coating materials, photometric determination with Nitroso-R-Salt
Zobacz wszystko