Merck
F0005000
Famotidine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Famotidine, N′-(Aminosulfonyl)-3-([2-(diaminomethyleneamino)-4-thiazolyl]methylthio)propanamidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15N7O2S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP Reference Standard
rodzina API
famotidine
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 110 mg
producent / nazwa handlowa
EDQM
warunki przechowywania
protect from light
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N\C(N)=N\c1nc(CSCCC(=N)NS(N)(=O)=O)cs1
InChI
1S/C8H15N7O2S3/c9-6(15-20(12,16)17)1-2-18-3-5-4-19-8(13-5)14-7(10)11/h4H,1-3H2,(H2,9,15)(H2,12,16,17)(H4,10,11,13,14)
Klucz InChI
XUFQPHANEAPEMJ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HRH2(3274)
Opis ogólny
Famotydyna jest hydrofilowym, kationowym antagonistą receptora histaminowego H2, który skutecznie hamuje wydzielanie kwasu żołądkowego u ludzi.
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej w Farmakopei. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydającej Farmakopei.
Zastosowanie
Niniejszy standard referencyjny Farmakopei Europejskiej jest przeznaczony do stosowania wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
H2 histamine receptor antagonist; anti-ulcer agent
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H Echizen et al.
Clinical pharmacokinetics, 21(3), 178-194 (1991-09-01)
Famotidine is a potent histamine H2-receptor antagonist widely used in the treatment and prevention of peptic ulcer disease. After intravenous administration the plasma famotidine concentration-time profile exhibits a biexponential decay, with a distribution half-life of about 0.18 to 0.5h and
M C Martinez
The Annals of pharmacotherapy, 33(6), 742-747 (1999-07-20)
To evaluate the use and potential benefit of famotidine in the management of schizophrenia. Clinical literature accessed through MEDLINE (February 1998-October 1998). Key search terms included famotidine, schizophrenia, and histamine. Schizophrenia is a complicated disorder associated with high morbidity if
A N Chremos
Journal of clinical gastroenterology, 9 Suppl 2, 7-12 (1987-01-01)
Famotidine is a competitive histamine H2-receptor antagonist. Its main pharmacodynamic effect in humans is inhibition of gastric acid secretion. Dose-related suppression of basal and stimulated (meal, pentagastrin) gastric acid output has been shown with oral doses of 5-40 mg. The
C W Howden et al.
Clinical therapeutics, 18(1), 36-54 (1996-01-01)
Famotidine is a specific, long-acting histamine2-receptor antagonist. It is indicated for the treatment of duodenal ulcer, gastric ulcer, gastroesophageal reflux disease, and Zollinger-Ellison syndrome. Since its introduction for the treatment of acid-related disorders in 1985, an estimated 18.8 million patients
[Famotidine--a new histamine H2 receptor blockader].
P Ia Grigor'ev et al.
Klinicheskaia meditsina, 69(4), 23-28 (1991-04-01)