Kluczowe dokumenty
Y0000382
Famotidine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Famotidine, N′-(Aminosulfonyl)-3-([2-(diaminomethyleneamino)-4-thiazolyl]methylthio)propanamidine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
famotidine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N\C(N)=N\c1nc(CSCCC(=N)NS(N)(=O)=O)cs1
InChI
1S/C8H15N7O2S3/c9-6(15-20(12,16)17)1-2-18-3-5-4-19-8(13-5)14-7(10)11/h4H,1-3H2,(H2,9,15)(H2,12,16,17)(H4,10,11,13,14)
Klucz InChI
XUFQPHANEAPEMJ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HRH2(3274)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)