PHR2910
Famotidine Related Compound C
Synonim(y):
Famotidine Related Compound C, Famotidine Impurity C (PhEur), (3-[[2-(diaminomethyleneamino)-4-thiazolyl]methyl]thio]propionyl]sulfamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1269232
opis
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
rodzina API
famotidine
Postać
solid
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)