Kluczowe dokumenty
PHR2912
Supelco
Famotidine Related Compound E
reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
N,N′′′-[Dithiobis(methylene-4,2-thiazolediyl)]bisguanidine, 2,2′-[4,4′-Disulfanediylbis(methylene)bis(thiazole-4,2-diyl)]diguanidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N8S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.53
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical secondary standard
reference material
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1269254
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
ciąg SMILES
[s]1c(nc(c1)CSSCc2nc([s]c2)N=C(N)N)N=C(N)N
InChI
1S/C10H14N8S4/c11-7(12)17-9-15-5(1-19-9)3-21-22-4-6-2-20-10(16-6)18-8(13)14/h1-2H,3-4H2,(H4,11,12,15,17)(H4,13,14,16,18)
Klucz InChI
ZWHJVLVEEDAPHN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi do testowania uwalniania farmaceutycznego, opracowywania metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testowania kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymagań kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)