Kluczowe dokumenty
PHR2908
Supelco
Famotidine Related Compound F
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Famotydyna Zanieczyszczenie F (PhEur)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N4O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.34
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1269265
opis
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
rodzina API
famotidine
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[s]1c(nc(c1)CSCCC(=O)O)NC(=N)N
InChI
1S/C8H12N4O2S2/c9-7(10)12-8-11-5(4-16-8)3-15-2-1-6(13)14/h4H,1-3H2,(H,13,14)(H4,9,10,11,12)
Klucz InChI
JEGZXDCDUSGFSB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)