Kluczowe dokumenty
Y0001853
Enalapril impurity mixture A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
enalapril
producent / nazwa handlowa
EDQM
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Enalapril impurity mixture A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)