Kluczowe dokumenty
BP743
Enalapril diketopiperazine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
S,3S,8aS)-Hexahydro-3-methyl-1,4-dioxo-α-(2-phenylethyl)pyrrolo[1,2-a]pyrazine-2(1H)-acetic acid ethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H26N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
enalapril
Formularz
solid
jakość
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N21[C@@H](CCC2)C(=O)N([C@H](C1=O)C)[C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)OCC
InChI
1S/C20H26N2O4/c1-3-26-20(25)17(12-11-15-8-5-4-6-9-15)22-14(2)18(23)21-13-7-10-16(21)19(22)24/h4-6,8-9,14,16-17H,3,7,10-13H2,1-2H3/t14-,16-,17-/m0/s1
Klucz InChI
BMZHNHHJUGMMLV-XIRDDKMYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. Więcej informacji i pomocy można uzyskać na stronie internetowej Farmakopei, która je wydała.
Zastosowanie
Enalapril diketopiperazyna BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Używany również w monografiach takich jak
  • :Enalapril Tablets
  • Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 20 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)