Kluczowe dokumenty
E0110000
Enalapril for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Enalapril maleate salt, (S)-N-[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-Ala-Pro maleate salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
enalapril
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H](C(N1[C@H](C(O)=O)CCC1)=O)N[C@H](CC(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2.O=C(OO)/C=C\C(O)=O
InChI
1S/C21H30N2O5.C4H4O5/c1-3-28-19(24)14-17(12-11-16-8-5-4-6-9-16)22-15(2)20(25)23-13-7-10-18(23)21(26)27;5-3(6)1-2-4(7)9-8/h4-6,8-9,15,17-18,22H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,26,27);1-2,8H,(H,5,6)/b;2-1-/t15-,17-,18-;/m0./s1
Klucz InChI
UQKQUZOIQFOJOI-KJHLASMFSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)