Merck
PHR1534
Supelco
Griseofulvin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Griseofulvin, (2S)-trans-7-Chloro-2′,4,6-trimethoxy-6′-methylspiro(benzofuran-2[3H],1′-[2]cyclohexene)-3,4′-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17ClO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.77
Beilstein:
95226
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 180
traceable to Ph. Eur. G0600000
traceable to USP 1299007
rodzina API
griseofulvin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
ClC1=C(O[C@@]2(C(OC)=CC(C[C@H]2C)=O)C3=O)C3=C(OC)C=C1OC
InChI
1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1
Klucz InChI
DDUHZTYCFQRHIY-RBHXEPJQSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Gryzeofulwina może być stosowana jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych technikami chromatograficznymi.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA3652 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High?perfrmance liquid chromatographic analysis of griseofulvin in drug substance and solid dosage forms: Separation of impurities and metabolites.
Townley E and Roden P
Journal of Pharmaceutical Sciences, 69(5), 523-526 (1980)
Oil-in-water microemulsion high performance liquid chromatographic analysis of pharmaceuticals.
Marsh A, et al.
Chromatographia, 59(9), 531-542 (2004)
Mark Sacchetti
Journal of pharmaceutical sciences, 103(9), 2772-2783 (2013-12-12)
Pharmaceutical materials, crystalline and amorphous, sorb water from the atmosphere, which affects critical factors in the development of drugs, such as the selection of drug substance crystal form, compatibility with excipients, dosage form selection, packaging, and product shelf-life. It is
Damir Elmar Zecevic et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 87(2), 264-270 (2014-04-29)
Many upcoming drug candidates are pH-dependent poorly soluble weak bases in the pH range of the gastrointestinal tract. This often leads to a high in vivo variability and bioavailability issues. Aiming to overcome these limitations, the design of solid dispersions
Dipy M Vasa et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 103(9), 2911-2923 (2014-05-16)
Fifteen model drugs were quenched from 3:1 (w/w) mixtures with polyethylene glycol 4000 (PEG4000). The resulting solids were characterized using powder X-ray diffraction (PXRD), analysis of pair distribution function-transformed PXRD data (where appropriate), hot-stage polarized light microscopy, and differential scanning