Merck
61904
Supelco
2-Methylbutyraldehyde
analytical standard
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH(CH3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
Beilstein:
1633540
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3919 (lit.)
bp
90-92 °C (lit.)
gęstość
0.806 g/mL at 20 °C
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)C(C)CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(2)4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
BYGQBDHUGHBGMD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
23.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Paweł Mochalski et al.
Cell biochemistry and biophysics, 71(1), 323-329 (2014-08-16)
Gas chromatography with mass spectrometric detection combined with head-space needle trap extraction as the pre-concentration technique was applied to identify and quantify volatile organic compounds released or metabolised by human umbilical vein endothelial cells. Amongst the consumed species there were
C Zscheppank et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(26), 6617-6628 (2014-08-26)
A new method for the growth-dependent headspace analysis of bacterial cultures by needle trap (NT)-gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) was established. NTs were used for the first time as enrichment technique for volatile organic compounds (VOCs) in the headspace of laboratory