Merck
380814
Sigma-Aldrich
Eaton′s Reagent
Synonim(y):
Phosphorus pentoxide, 7.7 wt. % in methanesulfonic acid
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
7.2-8.5% P2O5 (by NaOH, titration)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435
bp
122 °C/1 mmHg
gęstość
1.5 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CS(O)(=O)=O.O=P(=O)OP(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S.O5P2/c1-5(2,3)4;1-6(2)5-7(3)4/h1H3,(H,2,3,4);
Klucz InChI
JHNLZOVBAQWGQU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Eaton′s Reagent contains 7.7wt% phosphorus pentoxide in methanesulfonic acid. It is commonly used as a catalyst and condensing agent.
Zastosowanie
Eaton′s Reagent may be used in the synthesis of the following:
  • Fluorene-based hole-transporting material.
  • Mono and bis-chalcone derivatives via Claisen-Schmidt condensation reaction between arylaldehydes and ketones.
  • 4-Hydroxycoumarins and 4-hydroxy-2-quinolinones derivatives.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
New ambipolar hosts based on carbazole and 4, 5-diazafluorene units for highly efficient blue phosphorescent OLEDs with low efficiency roll-off.
Zheng CJ, et al.
Chemistry of Materials, 24(4), 643-650 (2012)
A new benzimidazole/carbazole hybrid bipolar material for highly efficient deep-blue electrofluorescence, yellow-green electrophosphorescence, and two-color-based white
OLEDs.
Hung WY, et al.
Journal of Materials Chemistry, 20(45), 10113-10119 (2010)
Clean and convenient one-pot synthesis of 4-hydroxycoumarin and 4-hydroxy-2-quinolinone derivatives.
Gao WT, et al.
Synthetic Communications, 40(5), 732-738 (2010)
Revisit: Eaton's reagent catalyzed synthesis of mono and bis-chalcone derivatives.
Tupare D, et al.
Letters in Organic Chemistry, 9(7), 526-529 (2012)