Kluczowe dokumenty
MABS351-I
Sigma-Aldrich
Anti-FAT10 Antibody, clone 4F1
Synonim(y):
Diubikwityna, UBD, Ubikwityna D
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F1, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 18 kDa
observed mol wt ~18 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2cκ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... UBD(10537)
Specyficzność
Klon 4F1 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym FAT10/biquitin D.
Immunogen
Rekombinowany ludzki FAT10/biquitin D znakowany GST.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie z komórek HepG2 traktowanych IFN i TNF.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło FAT10 w lizacie z komórek HepG2 traktowanych IFN i TNF (odpowiednio 200 i 400 jednostek przez 16 h), ale nie w lizacie z nietraktowanych komórek HepG2.
Testowane aplikacje
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło FAT10/Ubiquitin D w komórkach HepG2.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła FAT10/Ubiquitin D w aplikacji Western Blotting (Aichem, A., et al. (2012). J Cell Sci. 125(Pt19):4576-85; Aichem, A., et al. (2010). Nat Commun.;1:13).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła FAT10/Ubiquitin D w zastosowaniach Immunocytochemii (Aichem, A., et al. (2012). J Cell Sci. 125(Pt19):4576-85).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowana FAT10/Ubiquitin D w zastosowaniach immunoprecypitacji (Aichem, A., et al. (2012). J Cell Sci. 125(Pt19):4576-85).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Ubikwityna D (UniProt: O15205; znana również jako Diubiquitin, UBD, Ubiquitin-like protein FAT10) jest kodowana przez gen UBD (znany również jako FAT10) (Gene ID: 10537) u człowieka. FAT10 jest białkiem modyfikującym podobnym do ubikwityny, które bierze udział w różnych procesach komórkowych, w tym w apoptozie, kontroli cyklu komórkowego i aktywacji NF-B. Ulega konstytutywnej ekspresji w dojrzałych komórkach dendrytycznych i komórkach B. Jej ekspresję obserwuje się w układzie siateczkowo-śródbłonkowym, układzie pokarmowym, nerkach, płucach i gruczole krokowym. Jest wykrywana zarówno w jądrze, jak i cytoplazmie. Posiada dwie domeny podobne do ubikwityny (aa 6-81 i 90-163). Może kowalencyjnie przyłączać się do białek docelowych i prowadzić do ich degradacji przez proteasom 26S w sposób zależny od NUB1. Jego zdolność koniugacji jest aktywowana przez UBA6. Reguluje indukowaną przez TNF i LPS aktywację NF-B poprzez promowanie proteasomalnej degradacji I B za pośrednictwem TNF. Doniesiono, że pośredniczy w braku dysjunkcji mitotycznej i niestabilności chromosomów, w długotrwałej hodowli in vitro i nowotworach, poprzez skrócenie fazy mitotycznej i upośledzenie lokalizacji kinetochoru niedoboru zatrzymania mitotycznego 2 jak 1 (MAD2L1) podczas etapu prometafazy. Pośredniczy w apoptozie w sposób zależny od kaspaz, szczególnie w nabłonku nerkowym i komórkach kanalików podczas chorób nerek, takich jak policystyczna choroba nerek i nefropatia związana z HIV. Białko p62, które bierze udział w autofagii, jest kowalencyjnie mono-FAT10ylowane w kilku resztach lizyny, co prowadzi do proteasomalnej degradacji p62. Długotrwała indukcja endogennego FAT10 przez cytokiny prozapalne prowadzi do obniżenia poziomu endogennego p62. Klon 4F1 wykazuje wysokie powinowactwo do FAT10 i może immunoprecypitować monomeryczny FAT10 i substraty sprzężone z FAT10. (Ref.: Aichem, A., et al. (2012). J. Cell Sci. 125(19); 4576-4585; Ren, J., et al. (2006). J. Biol. Chem. 281(16); 11413-11421; Ross, MJ., et al. (2006). J. Am. Soc. Nephrol. 17(4); 996-1004; Hipp, MS., et al. (2005). Mol. Cell Biol. 25(9); 3483-3491).
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2c w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Rekonstytucja
1,0 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1