Kluczowe dokumenty
SRP5303
Sigma-Aldrich
PDGFR-α (D842V), active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
CD140A, MGC74795, PDGFR2, Rhe-PDGFRA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linia produktu
PRECISIO®
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
43-65 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~95 kDa
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PDGFRA(5156)
Opis ogólny
PDGFR alfa (receptor a płytkopochodnego czynnika wzrostu) jest członkiem rodziny receptorów błonowych PDGFR o wewnętrznej aktywności kinazy tyrozynowej. Nieprawidłowa ekspresja PDGFR alfa została powiązana z nieprawidłowościami rozwojowymi w modelach kręgowców i jest związana z wieloma stanami chorobowymi u ludzi. Istnieje powszechna ekspresja PDGFR alfa w typach komórek nerkowych zaangażowanych w procesy zwłóknienia i stwardnienia. PDGF i jego receptor PDGFR alfa są induktorami zwłóknienia w fazie naprawczej nieswoistego zapalenia jelit i mogą być również zaangażowane w aktywną fazę zapalną. PDGFRa(D842V) jest jedną ze zmutowanych form PDGFRa.
Postać fizyczna
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)