Merck
SML3420
Sigma-Aldrich
KY-226
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
4-((Biphenyl-4-ylmethylthio)methyl)-N-(hexylsulfonyl)benzamide, 4-(Biphenyl-4-ylmethylsulfanylmethyl)-N-(hexane-1-sulfonyl)benzoylamide, 4-[[([1,1′-Biphenyl]-4-ylmethyl)thio]methyl]-N-(hexylsulfonyl)benzamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H31NO3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
481.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(NS(=O)(CCCCCC)=O)C1=CC=C(CSCC2=CC=C(C3=CC=CC=C3)C=C2)C=C1
InChI
1S/C27H31NO3S2/c1-2-3-4-8-19-33(30,31)28-27(29)26-17-13-23(14-18-26)21-32-20-22-11-15-25(16-12-22)24-9-6-5-7-10-24/h5-7,9-18H,2-4,8,19-21H2,1H3,(H,28,29)
Klucz InChI
MKXMABKUVSOEJF-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Dostępny doustnie, silny i selektywny allosteryczny inhibitor fosfatazy tyrozynowej białka 1B (PTP1B)
KY-226 jest biodostępnym doustnie, silnym i selektywnym allosterycznym inhibitorem fosfatazy tyrozynowej białka 1B (PTP1B), który nie działa jako agonista PPARg. KY-226 wykazuje działanie przeciwcukrzycowe i przeciw otyłości poprzez wzmocnienie sygnalizacji insuliny i leptyny u myszy. Wydaje się, że KY-226 wywiera działanie neuroprotekcyjne poprzez przywrócenie fosforylacji Akt i FoxO1. W ten sposób chroni integralność BBB poprzez przywrócenie białek ścisłego połączenia (TJ) u myszy.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)