Kluczowe dokumenty
MABN2719
Sigma-Aldrich
Anti-Neurofilament M/NEFM Antibody, clone 2H3
Synonim(y):
Białko neurofilamentowe 160 kDa, NF-M, Neurofilament 3, Neurofilament triplet M białko, Średni polipeptyd neurofilamentu
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H3, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 96 kDa
observed mol wt ~160 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
rat ... Nefm(24588)
Specyficzność
Klon 2H3 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym Neurofilament-M (NEFM)
Immunogen
Preparaty membranowe z tkanki mózgowej szczurów E14-E15.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w ekstraktach tkanki mózgowej szczura.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała wykryło średni polipeptyd Neurofilamentu (NF-M) w ekstrakcie tkanki mózgowej szczura.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło średni polipeptyd Neurofilamentu (NF-M) w ekstrakcie tkanki mózgowej myszy.
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła średni polipeptyd Neurofilamentu (NF-M) w zastosowaniach immunohistochemicznych (Clugston, R.D., et al. (2010). Am J Respir Cell Mol Biol. 42(3):276-85; Lysakowski, A., et al. (2011). J Neurosci. 31(27):10101-14; Kridsada, K., et al. (2018). Cell Rep. 23(10):2928-2941; Latremoliere, A., et al. (2018). Cell Rep. 24(7):1865-1879.e.9).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła średni polipeptyd Neurofilamentu (NF-M) w zastosowaniach immunocytochemicznych (Latremoliere, A., et al. (2018). Cell Rep. 24(7):1865-1879.e.9).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła średni polipeptyd Neurofilamentu (NF-M) w zastosowaniach immunofluorescencji (Latremoliere, A., et al. (2018). Cell Rep. 24(7):1865-1879.e.9).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła średni polipeptyd Neurofilamentu (NF-M) w aplikacjach Western Blotting (Fernandez-Cerado, C., et al. (2021). J Neural Transm (Wiedeń). 128(4):575-587).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Średni polipeptyd neurofilamentu (UniProt: P12839; znany również jako NF-M, białko neurofilamentowe 160 kDa, Neurofilament 3, białko Neurofilament triplet M) jest kodowany przez gen Nefm (znany również jako Nef3, Nfm) (Gene ID: 24588) u szczura. Neurofilamenty są filamentami pośrednimi, które służą jako główne elementy cytoszkieletu wspierającego cytoplazmę aksonu. Są najliczniejszymi włóknistymi składnikami aksonu, występującymi średnio 3-10 razy częściej niż mikrotubule aksonalne. Są one zbudowane z trzech splecionych ze sobą protofibryli, które same składają się z dwóch tetramerycznych kompleksów protofilamentów monomerycznych białek. Białka tripletowe neurofilamentów (68/70, 160 i 200 kDa) występują zarówno w ośrodkowym, jak i obwodowym układzie nerwowym i są zwykle specyficzne dla neuronów. Białko NF-L o masie 68/70 kDa może samoorganizować się w strukturę filamentową, jednak białka NF-M o masie 160 kDa i NF-H o masie 200 kDa wymagają obecności białka NF-L o masie 68/70 kDa do współorganizacji. Neurofilamenty zawierają wiele powtórzeń tripeptydu KSP (Lys-Ser-Pro), a NF-M jest fosforylowane na wielu resztach serynowych w tym motywie przez kinazę białkową A i C. Fosforylacja NF-M powoduje tworzenie mostków międzyfilamentowych, które są ważne w utrzymaniu kalibru aksonalnego. Donoszono, że usunięcie fosforylowanej domeny ogonowej NF-M hamuje promieniowy wzrost aksonów i zmniejsza ich prędkość przewodzenia. Jednak myszy wyrażające podjednostki NF-M, którym brakuje fosforylacji w miejscach KSP wzdłuż domeny ogonowej, mają normalne kalibry aksonów i prędkości przewodzenia, co wskazuje, że domena ogonowa NF-M, ale nie fosforylacja ogona, ma kluczowe znaczenie dla promieniowego wzrostu aksonów. Wykazano, że poziom fosforylacji jest zmieniany rozwojowo i zbiega się ze zmianą funkcji neurofilamentu. Mutacje w regionie domeny pręcikowej NF-M zostały zidentyfikowane we wczesnym stadium choroby Parkinsona. Ponadto w mózgach pacjentów z chorobą Alzheimera odnotowano wzajemną zależność między O-GlcNAcylacją a fosforylacją NF-M, gdzie zmniejszonej O-GlcNAcylacji towarzyszy zwiększona fosforylacja KSP w NF-M. (Ref.: Yuan, A., et al. (2017). Cold Spring Harb. Perspect. Biol. 9(4); a018309; Yuan, A., et al. (2012). J. Cell Sci. 125(14); 3257-3263).
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Rekonstytucja
0,5 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1