1.05175
Hematoxylin solution modified acc. to Gill II
for microscopy
Synonim(y):
Hematoxylin solution acc. to GILL
About This Item
Poziom jakości
Formularz
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
metody
microbe id | staining: suitable
pH
2.5 (25 °C in H2O)
gęstość
1.04-1.06 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
A 500 ml bottle is sufficient for 1500 - 2500 slides. It is registered as IVD and certified as CE product. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Komentarz do analizy
Nuclei (Vaginal smear): blue to dark violet
Cyanophilic cytoplasm: bluish green to green
Eosinophilic cytoplasm: pink
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Powiązane treści
Dowiedz się więcej o krytycznym znaczeniu barwienia tkanek biologicznych w badaniach i patologii klinicznej przy użyciu standardowych i specjalnych barwników.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Dowiedz się więcej o krytycznym znaczeniu barwienia tkanek biologicznych w badaniach i patologii klinicznej przy użyciu standardowych i specjalnych barwników.