Kluczowe dokumenty
MABN2640
Sigma-Aldrich
Anti-BACE1 Antibody, clone 3D5
Synonim(y):
ASP2, Asp 2, EC:3.4.23.46, Enzym 1 rozszczepiający białko prekursorowe amyloidu w miejscu beta, Enzym rozszczepiający APP w miejscu beta 1, Memapsin-2, Proteaza asparaginowa 2 związana z błoną komórkową, Proteaza aspartylowa 2, Sekretazy beta 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D5, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 56.7 kDa
observed mol wt ~57 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... BACE1(23621)
Specyficzność
Klon 3D5 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym β-sekretazę 1 (BACE1).
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany His odpowiadający 415 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiej β-sekretazy 1 (BACE1).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek SH-SY5Y.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała wykryło BACE1 w lizacie komórek SH-SY5Y.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło BACE1 w lizacie komórek NIH/3T3.
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła BACE1 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Zhao, J., et al. (2007). J Neurosci. 27(14):3639-49).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła BACE1 w zastosowaniach immunofluorescencji (Zhao, J., et al. (2007). J Neurosci. 27(14):3639-49).
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:25 z reprezentatywnej partii wykryło BACE1 w komórkach HeLa.
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła BACE1 w zastosowaniach ELISA (Zhao, J., et al. (2007). J Neurosci. 27(14):3639-49).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła BACE1 w zastosowaniach Western Blotting (Zhao, J., et al. (2007). J Neurosci. 27(14):3639-49; Sadleir, K.R., et al. (2013). Curr Alzheimer Res. 10(8):785--9; Pigoni, M. et al. (2020). EMBO J. 39(15):e103457).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Beta-sekretaza 1 (UniProt: P56817; znana również jako EC:3.4.23.46, Aspartyl protease 2, ASP2, Asp 2, Beta-site amyloid precursor protein cleaving enzyme 1, Beta-site APP cleaving enzyme 1, Memapsin-2, Membrane-associated aspartic protease 2) jest kodowana przez gen BABACE, KIAA1149 (Gene ID: 23621) u człowieka. BACE1 jest jednoprzebiegową błonową, monomeryczną glikoproteiną typu I, która jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-21), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałego białka zawierającego domenę zewnątrzkomórkową (aa 22-457), domenę transbłonową (aa 458-478) i domenę cytoplazmatyczną (aa 479-501). Zawiera również motyw DXXLL (aa 496-500), który jest wymagany do prawidłowej endocytozy i transportu wstecznego do sieci trans-Golgiego, a także do regulacji degradacji lizosomalnej. BACE1 wykazuje szeroką specyficzność endopeptydazy i jest enzymem ograniczającym szybkość, który jest odpowiedzialny za proteolityczne przetwarzanie białka prekursorowego amyloidu (APP). Rozszczepia się na N-końcu sekwencji peptydowej Aβ, między Met671 i Asp672 APP, dając rozpuszczalne APPβ i C99. Sekretazy mogą następnie rozszczepić fragment C99 w Val711 lub Ile713, aby wytworzyć krótszy peptyd Aβ (Aβ1-40) lub dłuższy peptyd Aβ (Aβ1-42). Doniesiono, że blaszki Aβ indukują aktywność BACE1 w otaczających neuronach we wczesnych stadiach choroby Alzheimera, zanim dojdzie do śmierci neuronów. BACE1 ulega acetylacji na wielu resztach lizyny (126, 275, 279, 285, 299, 300 i 307), co reguluje jego dojrzewanie, transport do błony plazmatycznej i przyczynia się do jego stabilności. Ulega również fosforylacji przy serynie 498, która jest wymagana do jej interakcji z GGA1 i transportu wstecznego z przedziału endosomalnego do sieci trans-Golgiego. Opisano sześć izoform BACE1, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. (Ref.: Sadleir, KR., et al. (2013). Curr Alzheimer Res. 10(8); 785-789; Zhao, J., et al. (2007). J. Neurosci. 27(14); :3639 -3649; Constantini, C., et al. (2007). Biochem. J. 407(3); 383-395).
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Rekonstytucja
0,5 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1