MABN1802
Anti-pan-PMCA Antibody, clone 5F10
clone 5F10, from mouse
Synonim(y):
Plasma membrane calcium-transporting ATPase, Plasma membrane calcium pump
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5F10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
chicken, rat, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP2B1(490) , ATP2B3(492) , ATP2B4(493)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected pan-PMCA in Immunocytochemistry applications (Paszty, K., et. al. (2005). Biochem J. 391(Pt 3):687-92; DeMarco, S.J., et. al. (2002) J Biol Chem. 277(12):10506-11).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated pan-PMCA in Immunoprecipitation applications (DeMarco, S.J., et. al. (2002) J Biol Chem. 277(12):10506-11).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected pan-PMCA in Western Blotting applications (Paszty, K., et. al. (2005). Biochem J. 391(Pt 3):687-92; Caride, A.J., et. al. (1996). Biochem J. 316 ( Pt 1):353-9).
ELISA Analysis: A representative lot detected pan-PMCA in ELISA applications (Caride, A.J., et. al. (1996). Biochem J. 316 ( Pt 1):353-9).
Neuroscience
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected pan-PMCA in human cerebral cortex tissue sections.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash