Kluczowe dokumenty
MABN1801
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PMCA4b, klon JA3
clone JA3, from mouse
Synonim(y):
Plasma membrane calcium-transporting ATPase 4, EC: 3.6.3.8, Matrix-remodeling-associated protein 1, Plasma membrane calcium ATPase isoform 4, Plasma membrane calcium pump isoform 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
JA3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
chimpanzee, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP2B4(493)
Opis ogólny
ATPaza 4 transportująca wapń przez błonę plazmatyczną (UniProt: P23634; znany również jako EC: 3.6.3.8, PMCA4, Matrix-remodeling-associated protein 1, Plasma membrane calcium ATPase isoform 4, Plasma membrane calcium pump isoform 4) jest kodowany przez gen ATP2B4 (znany również jako ATP2B2, MXRA1) (Gene ID: 493) u człowieka. PMCA4 jest wieloprzepustowym białkiem błonowym, które działa jako regulowany wapniem / kalmoduliną i zależny od magnezu enzym i katalizuje hydrolizę ATP połączoną z transportem wapnia z komórki. PMCA4 zawiera 2 regiony wiążące kalmodulinę znane jako subdomena A (aa 1086-1103) i B (aa 1104-1113) oraz motyw wiążący domenę PDZ, który znajduje się w ostatnich 7 aminokwasach końca karboksylowego, ten ostatni jest nieobecny w ogonie PMCAa. Wykazano, że PMCA4 jest regulatorem neuronalnej syntazy tlenku azotu (nNOS) i sugeruje się, że odgrywa rolę strukturalną w wiązaniu nNOS do wysoce przedziałowej domeny w błonie komórkowej serca. PMCA4b jest dość ubikwitynowa i jest główną PMCA ulegającą ekspresji w rozwijającej się tkance sutka. Kinetyka wiązania Ca2+/CaM do PMCA4b jest bardzo powolna, ale pozostaje aktywna przez dłuższy czas w porównaniu do PMCA4a. Znacznie zmniejszona migracja komórek PCMA4b ulegających ekspresji w mutantach B-RAF jest związana z ich zmniejszonym potencjałem przerzutowym. (Ref.: Strehler, EE. (2015). Biochem. Biophys. Res. Commun. 460(1); 26-33; Afronze, T., et al. (2014). J. Biol. Chem.289 (10), 7221-31); Mohanmed TM et al. (2011). J. Biol. Chem. 286(48):41520-29).
Specyficzność
Klon JA3 wykrywa ATPazę transportującą wapń przez błonę plazmatyczną w ludzkiej tkance mózgowej. Celuje w epitop o długości 25 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Oczyszczona ATPaza transportująca wapń z ludzkich krwinek czerwonych.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła PMCA4b w zastosowaniach Western Blotting (Caride, A.J., et. al. (1996). Biochem J. 316 (Pt 1):353-9; Borke, J.L., et. al. (1987). J clin Invest. 80(5):1225-31; DeMarco, S.J., et. al. (2002). J Biol Chem. 277(12):10506-11; Gros, R., et. al. (2003). Circ Res. 93(7):614-21; Paszty, K., et. al. (2015). Sci Signal. 8(364):ra19; Usachev. M., et. al. (2001). J Neurochem. 76(6):1756-65).
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50-250 z reprezentatywnej partii wykryło PMCA4b w ludzkiej korze mózgowej, ludzkiej nerce i bydlęcej rogówce.
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła PMCA4b w zastosowaniach immunohistochemicznych (Borke, J.L., et. al. (1987). J clin Invest. 80(5):1225-31).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła PMCA4b w zastosowaniach immunocytochemicznych (Usachev. M., et. al. (2002). J Neuron. 33(1):113-22).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła PMCA4b w zastosowaniach ELISA (Caride, A.J., et. al. (1996). Biochem J. 316 (Pt 1):353-9; Borke, J.L., et. al. (1987). J clin Invest. 80(5):1225-31).
Anty-PMCA4b, klon JA3, nr kat. MABN1801, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko PMCA4b i zostało przetestowane w testach ELISA, immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PMCA4b in 10 µg of human brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~134 kDa; obliczono 137,92 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Randa Naffa et al.
Cells, 9(5) (2020-05-18)
Metastatic melanoma is the most aggressive type of skin cancer. Previously, we identified the plasma membrane Ca2+ pump isoform 4b (PMCA4b or ATP2B4) as a putative metastasis suppressor in BRAF mutant melanoma cells. Metastasis suppressors are often downregulated in cancer