Merck
LIGHTOX14
Sigma-Aldrich
LightOx14
≥98% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H25NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.45
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N1(CCC(c2c1ccc(c2)C#Cc3ccc(cc3)C(=O)O)(C)C)C(C)C
InChI
1S/C23H25NO2/c1-16(2)24-14-13-23(3,4)20-15-18(9-12-21(20)24)6-5-17-7-10-19(11-8-17)22(25)26/h7-12,15-16H,13-14H2,1-4H3,(H,25,26)
Klucz InChI
OCMSZODRCJAGHL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Mikroskopia fluorescencyjna, fluorescencyjny test wiązania retinoidów, spektroskopia fluorescencyjna.
Działania biochem./fizjol.
Silny ligand dla białek receptora kwasu retinowego
Cechy i korzyści
LightOx14 jest syntetycznym analogiem kwasu all-trans-retinowego (ATRA), który wykazuje emisję solwatochromatycznej fluorescencji po wzbudzeniu światłem UV lub 405 nm. Związek ten jest silnym ligandem dla białek receptora kwasu retinowego (RAR) i pokrewnych komórkowych białek wiążących kwas retinowy (CRABPI/II) i dlatego może być stosowany jako zamiennik ATRA w testach komórkowych obejmujących procesy sygnalizacji retinoidów. LightOx14 może być wykorzystywany do badania zachowania retinoidów za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej, stosowany w konkurencyjnym fluorometrycznym teście wiązania ligandów do bezpośredniego określania siły wiązania niefluorescencyjnych retinoidów z docelowym białkiem oraz jako fluorofor w spektroskopii fluorescencyjnej.
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080).
Inne uwagi
Równoważność chemiczna 1ea=1mg
Informacje prawne
LightOx is a trademark of LightOx Ltd.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Fluorescent retinoic acid analogues for use in cellular imaging, protein-ligand binding assays, and flow cytometry to bypass traditional problems associated with fluorescent probes.
Fluorescencyjne analogi kwasu retinowego do stosowania w obrazowaniu komórkowym, testach wiązania białko-ligand i cytometrii przepływowej w celu ominięcia tradycyjnych problemów związanych z sondami fluorescencyjnymi.