Kluczowe dokumenty
MABN839
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TrpV6, klon 4A5.1
culture supernatant, clone 4A5.1, from mouse
Synonim(y):
Transient receptor potential cation channel subfamily V member 6, Alu-binding protein with zinc finger domain, Calcium transport protein 1, Calcium transporter-like protein, CaT-L, CaT-like, CaT1, ECaC2, Epithelial apical membrane calcium transporter/cha
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A5.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Transient receptor potential cation channel subfamily V member 6 (UniProt Q9H1D0; znany również jako białko wiążące Alu z domeną palca cynkowego, białko transportujące wapń 1, białko podobne do transportera wapnia, CaT-L, CaT-like, CaT1, ECaC2, nabłonkowy błonowy transporter wapnia/kanał CaT1, nabłonkowy kanał wapniowy 2, TrpV6) jest kodowany przez gen TRPV6 (znany również jako ABP/ZF, CAT1, CATL, ECAC2, ZFAB) (Gene ID 55503) u człowieka. TRPV6 należy do rodziny białek błonowych o przejściowym potencjale receptorowym (TRP). Ludzki TRPV6 jest sześcioprzekaźnikowym białkiem błonowym o długości 765 aminokwasów, którego N- i C-końce są eksponowane wewnątrzkomórkowo. TRPV6 zawiera domenę pętli tworzącej pory, zlokalizowaną pomiędzy piątym i szóstym regionem transbłonowym. Spośród wszystkich członków rodziny TRPV, TRPV5 i TRPV6 to dwa wysoce selektywne kanały Ca2+, które odgrywają kluczową rolę w absorpcji Ca2+ odpowiednio w nerkach i jelitach. TRPV6 znajduje się w wierzchołkowej błonie szczoteczkowej enterocytów jelitowych, gdzie reguluje wnikanie wapnia do komórek. Ekspresję TRPV6 odnotowano również w ludzkim łożysku, trzustce i gruczole krokowym. Leczenie witaminą D ludzkich komórek raka okrężnicy Caco-2 i eksplantów dwunastnicy powoduje wzrost poziomu mRNA TRPV6.
Specyficzność
Oczekuje się, że będzie reagować z obiema splicowanymi izoformami ludzkiego TrpV6 zgłoszonymi przez UniProt (Q9H1D0).
Immunogen
C-końcowy fragment rekombinowanego ludzkiego TrpV6 znakowanego GST.
Epitop: Region C-końcowy.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło TrpV6 w 10 µg lizatów komórek gruczolakoraka prostaty LNCaP i erytroleukemii K562.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50-1:250 z reprezentatywnej partii wykryło TrpV6 w ludzkiej trzustce, ludzkim jelicie cienkim, tkance okrężnicy szczura i tkankach mózgu myszy.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Jakość
Evaluated by Western Blotting in Y79 retinoblastoma cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected TrpV6 in 10 µg of Y79 retinoblastoma cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~70 kDa.
Postać fizyczna
W supernatancie kultury bez konserwantów.
Unpurified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2