MAB3580
Anti-Green Fluorescent Protein Antibody
Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
GFP, eGFP
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry: 1:500-1:1,000
Immunohistochemistry: 1:500-1:1,000 on paraformaldehyde fixed tissues with an overnight incubation using Nickel enhanced DAB for detection. Suggested permeabilization method is 0.5% Triton X-100. Recommended blocking buffer is PBS containing BSA and serum from the host of the secondary antibody. Recommended dilution buffer is PBS containing 1 mg/mL of BSA.
ELISA: 1:1,000-1:2,000 in a direct assay.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2