Kluczowe dokumenty
SAB5700423
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-CDK4-T172wytwarzane u królika
Synonim(y):
CDK4, CMM3, PSK-J3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
20
33
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1.45 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr172)
informacje o genach
human ... CDK4(1019)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny kinaz białkowych Ser/Thr. Białko to jest bardzo podobne do produktów genów S. cerevisiae cdc28 i S. pombe cdc2. Jest katalityczną podjednostką kompleksu kinazy białkowej, która jest ważna dla progresji fazy G1 cyklu komórkowego. Aktywność tej kinazy jest ograniczona do fazy G1-S, która jest kontrolowana przez podjednostki regulatorowe cyklin typu D i inhibitor CDK p16(INK4a). Wykazano, że kinaza ta jest odpowiedzialna za fosforylację produktu genu retinoblastoma (Rb). Mutacje w tym genie, a także w powiązanych z nim białkach, w tym cyklinach typu D, p16 (INK4a) i Rb, okazały się być związane z nowotworami różnych nowotworów. Zgłoszono wiele miejsc poliadenylacji tego genu.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół T172 ludzkiego CDK4 (NP_000066.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)