Kluczowe dokumenty
SAB5700917
Sigma-Aldrich
Anty CDK4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
0.18 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDK4(1019)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny kinaz białkowych Ser/Thr. Białko to jest bardzo podobne do produktów genów S. cerevisiae cdc28 i S. pombe cdc2. Jest katalityczną podjednostką kompleksu kinazy białkowej, która jest ważna dla progresji fazy G1 cyklu komórkowego. Aktywność tej kinazy jest ograniczona do fazy G1-S, która jest kontrolowana przez podjednostki regulatorowe cyklin typu D i inhibitor CDK p16(INK4a). Wykazano, że kinaza ta jest odpowiedzialna za fosforylację produktu genu retinoblastoma (Rb). Mutacje w tym genie, a także w powiązanych z nim białkach, w tym cyklinach typu D, p16 (INK4a) i Rb, okazały się być związane z nowotworami różnych nowotworów. Zgłoszono wiele miejsc poliadenylacji tego genu. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego CDK4
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)