WH0001019M3
Monoclonal Anti-CDK4 antibody produced in mouse
clone 4F11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CMM3, Anti-MGC14458, Anti-PSKJ3, Anti-cyclin-dependent kinase 4
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F11, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDK4(1019)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
KPLFCGNSEADQLGKIFDLIGLPPEDDWPRDVSLPRGAFPPRGPRPVQSVVPEMEESGAQLLLEMLTFNPHKRISAFRALQHSYLHKDEGNPE