Kluczowe dokumenty
SAB4700793
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-CD184wytwarzane u myszy
clone 12G5
Synonim(y):
CXCR4, HM89, LAP3, LCR1, fusin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
12G5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, nonhuman primates
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
BC020968
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CXCR4(7852)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne 12G5 rozpoznaje CD184, receptor chemokiny CXC związany z białkiem G o masie 45 kDa, który ulega powszechnej ekspresji na komórkach krwi i tkanek.
Immunogen
Komórki Sup-T1 zainfekowane CP-MAC
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)