HG00C117
MYGP Agar
final pH 6.2±0.2 (25 °C, after autoclaving)
About This Item
Polecane produkty
skład
Agar, 27.0 g/L
Dextrose, 11.0 g/L
Maltose, 3.0 g/L
Peptone, 5.0 g/L
Yeast Extract, 3.0 g/L
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 g (HG00C117.500)
pH końcowe
6.2±0.2 (25 °C, after autoclaving)
temp. przechowywania
15-25°C
Zastosowanie
A medium suitable for the cultivation, isolation and maintenance of yeast, moulds and other aciduric microorganisms.
Uwaga dotycząca przygotowania
Suspend 51g in 1 litre demineralised water. Boil whilst stirring until completely dissolved. Autoclave at 121°C for 15 minutes. Cool to 45 - 50°C, mix well and pour plates.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2