Key Documents
43479
MGYP Agar with Copper
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonim(y):
Copper Sulphate Agar, MYGP Agar, Malt extract Yeast extract Glucose Peptone Agar, Mould Yeast Agar with Copper
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 20.0 g/L
cupric sulfate, 0.4 g/L
dextrose, 10.0 g/L
gelatin peptone, 5.0 g/L
malt extract, 3.0 g/L
yeast extract, 3.0 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
pH końcowe
6.2±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
przydatność
Candida spp.
Pichia spp.
Saccharomyces spp.
Zygosaccharomyces spp.
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
Techniki hodowli drożdży: Systemy modelowe do badań eukariotycznych z płynnymi pożywkami lub wzrostem na płytkach agarowych.