Kluczowe dokumenty
1.05448
Millipore
Agar brzeczkowy
GranuCult® plus, suitable for microbiology, for yeasts, for molds
Synonim(y):
Pożywka dla drożdży i pleśni, Selektywne pożywki dla drożdży i pleśni
About This Item
Kod UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
granular
opakowanie
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
producent / nazwa handlowa
GranuCult® plus
warunki przechowywania
dry media (Store tightly closed)
metody
microbiological culture: suitable
kolor
beige
pH
5.0 (30 °C, 55 g/L in H2O, after autoclaving)
rozpuszczalność
55 g/L
gęstość nasypowa
520 kg/m3
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
molds
yeasts
Opis ogólny
Agar brzeczkowy jest stosowany do hodowli, izolacji i oznaczania liczby lub wzbogacania drożdży. Dodanie pewnych barwników wskaźnikowych do pożywki pozwala na rozróżnienie kolonii drożdży i bakterii. Towarzysząca flora bakteryjna jest słabo tłumiona przez wartość pH 5,0 i w znacznym stopniu przez pH 3,5.
Zastosowanie
Agar brzeczkowy nadaje się do hodowli, izolacji i oznaczania liczby lub wzbogacania grzybów, zwłaszcza drożdży.
Cechy i korzyści
  • GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane
  • Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
  • Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
  • Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
  • Wysoka powtarzalność między partiami
  • Wydłużony okres trwałości do pięciu lat - Duża liczba testowanych szczepów przekraczająca wszystkie wymogi prawne
  • Technologia granulacji umożliwia dodawanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie.
Komentarz do analizy
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): brązowawy
Zachowanie podczas krzepnięcia (2 godz., 45 °C): płynny
Wartość pH (25 °C): 4.8 - 5.2
Odzysk na podłożu testowym (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9080): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403): ≥ 70 %
Wzrost (Geotrichum candidum DSM 1240): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Penicillium commune ATCC 10428): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Aspergillus brasiliensis (dawniej A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): od dobrego do bardzo dobrego
Wzrost (Trichophyton ajelloi ATCC 28454): od dobrego do dobrego
Inkubacja: 7 dni; 28 °C; tlenowa (drożdże 3 dni).
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki 11831. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)